Merck
550140
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-benzoyl-6-nitrobenzofuran
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10N2O4
CAS番号:
分子量:
282.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
230-234 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(oc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10N2O4/c16-13-11-7-6-10(17(19)20)8-12(11)21-15(13)14(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,16H2
InChI Key
VBCOORLNGQAWSF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
550140-BULK:
550140-5G:
550140-1G:
550140-VAR:
試験成績書(COA)