Merck
549843
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N4O
CAS番号:
分子量:
154.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
162-166 °C (lit.)
SMILES記法
CNc1nc(C)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H10N4O/c1-4-8-5(7-2)10-6(9-4)11-3/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
InChI Key
MNDSUSQBIDHEJU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)