Merck
549460
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17NO
CAS番号:
分子量:
227.30
Beilstein:
3202230
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c1-12(16)15(17,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,17H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
InChI Key
FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
法的情報
Product of Onyx Scientific, U.K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
549460-5G:
549460-VAR:
549460-BULK:
549460-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)