Merck
549445
Sigma-Aldrich
1,4-フェニレンビス(クロロジメチルシラン)
95%
別名:
1,4-ビス(クロロジメチルシリル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[ClSi(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
263.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
109-110 °C/1 mmHg (lit.)
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)c1ccc(cc1)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2Si2/c1-13(2,11)9-5-7-10(8-6-9)14(3,4)12/h5-8H,1-4H3
InChI Key
COFLYCFUVHLITN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
549445-5G:
549445-VAR:
549445-1G:
549445-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)