Merck
548839
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12N2O2
CAS番号:
分子量:
252.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
240-244 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-19-11-8-6-10(7-9-11)14-12-4-2-3-5-13(12)15(18)17-16-14/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
RYLLTTFNKPGBNO-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone , a 4-aryl-2(1H)-phthalazinone derivative, is a building block for preparing bioactive molecules.
アプリケーション
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone may be used in the preparation of [4-(4-methoxyphenyl)-1(2H)-oxo-phthalazin-2-yl]acetic acid ethyl ester, with potent antibacterial activity.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
548839-25G:
548839-BULK:
548839-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some New 2-(5, 6-Dihydro-4H-1, 2, 4-triazolo [4, 3-a] benz [F] azepin-1-yl) methyl)-4-substituted Phthalazin-1 (2H)-ones.
El-Shamy IE, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(22), 7828-7828 (2014)