Merck
548790
Sigma-Aldrich
6-Nitro-1,4-benzodioxane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO4
CAS番号:
分子量:
181.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
120-124 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7NO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
MQSGCURTKWHBRX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
548790-VAR:
548790-5G:
548790-BULK:
548790-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)