Merck
548367
Sigma-Aldrich
4-(Dibenzylamino)benzaldehyde-N,N-diphenylhydrazone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2N2CHC6H4N(CH2C6H5)2
CAS番号:
分子量:
467.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
148-152 °C (lit.)
λmax
362 nm
SMILES記法
C(N(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)\C=N\N(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C33H29N3/c1-5-13-29(14-6-1)26-35(27-30-15-7-2-8-16-30)31-23-21-28(22-24-31)25-34-36(32-17-9-3-10-18-32)33-19-11-4-12-20-33/h1-25H,26-27H2/b34-25+
InChI Key
IRKBOPBCDTWDDY-YQCHCMBFSA-N
アプリケーション
有機光導電体NLO応用に用いられる電荷輸送分子です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
548367-VAR:
548367-BULK:
548367-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)