Merck
548057
Sigma-Aldrich
2-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H3(F)COH
CAS番号:
分子量:
200.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
27-31 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cc(C=O)ccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-13-8-10(9-15)6-7-12(13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChI Key
BBFKVFLWRKZSPM-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde is an oxygen-containing polycyclic aromatic hydrocarbon derivative (OPAH).
アプリケーション
2-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde may be used as a starting material in the synthesis of (2-fluoro-1,1′-biphenyl-4-yl)acetic acid, a novel unsubstituted flurbiprofen (FLU) derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
548057-1G:
548057-5G:
548057-VAR:
548057-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Piera Sozio et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(9), 10747-10767 (2013-09-06)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by irreversible and progressive loss of memory and cognition and profound neuronal loss. Current therapeutic strategies for the treatment of AD have been directed to a variety of targets with the aim of reversing or