Merck
548049
Sigma-Aldrich
ビフェニル-2-カルボキシアルデヒド
96%
別名:
2-ビフェニルカルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D >1.6220 (lit.)
bp
91-92 °C/0.15 mmHg (lit.)
密度
1.130 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Cc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-10-12-8-4-5-9-13(12)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H
InChI Key
LCRCBXLHWTVPEQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
ビフェニル-2-カルボキシアルデヒドは、酸素を含む多環芳香族炭化水素誘導体(OPAH)です。フェニルボロン酸と2-ブロモベンズアルデヒドの鈴木クロスカップリング反応により合成できます。
アプリケーション
ビフェニル-2-カルボキシアルデヒドは、9-エチルチオフルオレンの調製に使用できます。
注意
冷蔵保管
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
548049-VAR:
548049-BULK:
548049-1G:
548049-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and application of ortho-palladated complex of (4-phenylbenzoylmethylene) triphenylphosphorane as a highly active catalyst in the Suzuki cross-coupling reaction.
Karami K, e tal.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(4), 940-945 (2011)
Microbial formation and degradation of oxygen-containing polycyclic aromatic hydrocarbons (OPAHs) in soil during short-term incubation.
Wilcke W, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 385-390 (2014)
The preparation of 9-alkylthiofluorenes from biphenyl-2-carboxaldehydes.
Leber JD and Elliott JD.
Tetrahedron Letters, 30(49), 6849-6850 (1989)