Merck
548022
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
252.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
bp
273-274 °C (lit.)
密度
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)(F)F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3F3N2O5/c8-7(9,10)17-6-2-1-4(11(13)14)3-5(6)12(15)16/h1-3H
InChI Key
KYUUZCUXYXNPFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
349.7 °F
引火点(℃)
176.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)