Merck
547182
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyheptane
98%
別名:
Heptanal dimethyl acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
160.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4105 (lit.)
bp
183 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C9H20O2/c1-4-5-6-7-8-9(10-2)11-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.0 °F - closed cup
引火点(℃)
57.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
547182-25G:
547182-VAR:
547182-BULK:
547182-100G:
試験成績書(COA)