Merck
547174
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyhexane
98%
別名:
Hexanal dimethyl acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
146.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C8H18O2/c1-4-5-6-7-8(9-2)10-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
130.0 °F - closed cup
引火点(℃)
54.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
547174-BULK:
547174-100G:
547174-VAR:
547174-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)