Merck
545481
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19NO
CAS番号:
分子量:
205.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +15°, c = 2 in chloroform
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
InChI
1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
InChI Key
FZVHJGJBJLFWEX-AAEUAGOBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
545481-1G:
545481-BULK:
545481-5G:
545481-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)