Merck
544604
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne
technical grade, 90%
別名:
2,5-ジメチル-2,5-ジ(tert-ブチルパーオキシ)-2-ヘキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
286.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
組成
active oxygen content, 10 wt. %
t1/2
10 hr(125 °C)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
InChI Key
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Free radical polymerization initiator.
ピクトグラム
Exploding BombFlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
544604-100ML:
544604-500ML:
544604-VAR:
544604-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)