Merck
541834
Sigma-Aldrich
2-アミノ-6-フルオロベンジルアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C6H3(F)CH2NH2
CAS番号:
分子量:
140.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
78-80 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1c(N)cccc1F
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
541834-VAR:
541834-1G:
541834-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)