Merck
541052
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,4-dihydroxybenzoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CO2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChI Key
BRDIPNLKURUXCU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ethyl 2,4-dihydroxybenzoate may be used as a starting reagent to synthesize 4-(ω-bromoalkoxy)benzoates.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
541052-5G:
541052-BULK:
541052-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Lehr et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(19), 2569-2572 (2001-09-12)
Derivatives of 1-[2-(4-carboxyphenoxy)ethyl]-3-dodecanoylindole-2-carboxylic acid (4) with modified substituents at the indole-1-position were synthesized and evaluated for their ability to inhibit the arachidonic acid release in human platelets mediated by the cytosolic phospholipase A(2). One of the most active compounds obtained