Merck
540447
Sigma-Aldrich
4-ヨード-3-ニトロトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H3(CH3)NO2
CAS番号:
分子量:
263.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
53-56 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
DKYCDXAZCHMPSJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Iodo-3-nitrotoluene can be prepared from 4-amino-3-nitrotoluene according to the procedure described by Carlin and Foltz.
アプリケーション
4-Iodo-3-nitrotoluene may be used in the preparation of:
  • 3-cyano-4-iodotoluene
  • 4,6′-dimethyl-2 ,2′-dinitrobiphenyl
  • bis(2-nitro-4-methylphenyl) sulfide
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
540447-25G:
540447-VAR:
540447-BULK:
540447-5G:4548173994758
540447-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The action of sulfur upon para-toluidine in the presence of litharge. Thio-para-toluidine, its constitution and some new derivatives.
Bogert MT and Mandelbaum MR.
Journal of the American Chemical Society, 45(12), 3045-3055 (1923)
A kinetic study of the N-bromosuccinimide bromination of some 4-substituted 3-cyanotoluenes.
Fisher TH and Meierhoefer AW.
The Journal of Organic Chemistry, 43(2), 220-224 (1978)
Ullmann Synthesis of Six Dimethyldinitrobiphenyls and their Reduction to the Corresponding Diaminodimethylbiphenyls1.
Carlin RB and Foltz GE.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1997-2000 (1956)