Merck
540420
Sigma-Aldrich
[(1E)-1-メトキシ-2-ニトロビニル]メチルアミン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NCH=C(OCH3)NHCH3
CAS番号:
分子量:
132.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
116-120 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN\C(OC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
ISROKTUWQRVBQO-ONEGZZNKSA-N
注意
Refrigerate
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
540420-25G:
540420-VAR:
540420-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)