Merck
540196
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triethyl-2,4,6-trimethylcyclotrisiloxane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H24O3Si3
CAS番号:
分子量:
264.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Si]1(C)O[Si](C)(CC)O[Si](C)(CC)O1
InChI
1S/C9H24O3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-9H2,1-6H3
InChI Key
DGLJYEKNUTVPAE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
540196-1ML:
540196-BULK:
540196-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)