Merck
539597
Sigma-Aldrich
Phenyl-2-aminobenzenesulfonate
97%
別名:
2-Aminobenzenesulfonic acid phenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OS(O)2C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
249.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1S(=O)(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c13-11-8-4-5-9-12(11)17(14,15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI Key
DELFPZLNAZAZRE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
539597-100G:
539597-VAR:
539597-BULK:
539597-5G:
539597-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kyongho Yoon et al.
The Journal of organic chemistry, 70(14), 5741-5744 (2005-07-02)
[reaction: see text] 3-Halogeno-4-methoxybenzynes 5 generated from 5-(3-halogeno-4-methoxyphenyl)thianthrenium perchlorates 1 and LDA in THF at reflux reacted with various beta-amino carbonyl compounds and 2-aminophenyl benzenesulfonate etc. to give diverse heterocyclic compounds.