Merck
539414
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethoxyethyl)adipate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(-CH2CH2CO2CH2CH2OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
290.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
164-166 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCC
InChI
1S/C14H26O6/c1-3-17-9-11-19-13(15)7-5-6-8-14(16)20-12-10-18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
NJEMMCIKSMMBDM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
539414-100G:
539414-BULK:
539414-25G:
539414-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)