Merck
538809
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH(OH)C6H5
CAS番号:
分子量:
252.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
273-274 °C (lit.)
密度
1.311 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(c1ccccc1)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,18H
InChI Key
RMAICPATZGPCIL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
538809-VAR:
538809-5G:
538809-BULK:
538809-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)