Merck
538116
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
194.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
密度
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1cccc(c1F)C(F)(F)F
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
538116-VAR:
538116-BULK:
538116-5G:
538116-1G:
試験成績書(COA)