Merck
537225
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyryl chloride
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)COCl
CAS番号:
分子量:
231.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
密度
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(C(Cl)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H12Cl2O/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI Key
BWPYAVCZZUTOBY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
537225-500G:
537225-BULK:
537225-25G:
537225-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)