Merck
536628
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-acetylaminopyrrolidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O
CAS番号:
分子量:
218.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +24 in 1% chloroform
屈折率
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
307-308 °C/760 mmHg (lit.)
密度
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H18N2O/c1-11(16)14-13-7-8-15(10-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3,(H,14,16)/t13-/m1/s1
InChI Key
CMSWETNAAPYFSH-CYBMUJFWSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536628-1G:
536628-VAR:
536628-BULK:
536628-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)