Merck
536369
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorodiphenylamine
98%
別名:
N-Phenyl-2,6-dichloroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3NHC6H5
CAS番号:
分子量:
238.11
Beilstein:
2725987
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
InChI Key
HDUUZPLYVVQTKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536369-VAR:
536369-25G:
536369-BULK:
536369-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)