Merck
536253
Sigma-Aldrich
2,3-Cyclohexylidene-D-ribonic acid γ-lactone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16O5
CAS番号:
分子量:
228.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −55°, c = 1 in chloroform
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES記法
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1
InChI Key
PPHFUIUOGMRDON-IWSPIJDZSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
536253-BULK:
536253-VAR:
536253-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)