屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
動的粘性率
3000 mPa.s(20 °C)(lit.)
転移温度
Tg >150 °C (dec)
溶解性
H2O: <6 ppm at 20 °C
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCON1C(C)(C)CC(CC1(C)C)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)N(OCCCCCCCC)C(C)(C)C2
InChI
1S/C44H84N2O6/c1-11-13-15-17-23-27-31-49-45-41(3,4)33-37(34-42(45,5)6)51-39(47)29-25-21-19-20-22-26-30-40(48)52-38-35-43(7,8)46(44(9,10)36-38)50-32-28-24-18-16-14-12-2/h37-38H,11-36H2,1-10H3
InChI Key
OSIVCXJNIBEGCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Low basicity reduces interactions with acidic paint ingredients particularly effective in coatings based on alkyds.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
535761-VAR:
535761-100G:
535761-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック