Merck
534943
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzyl-3-chloroacetyl-2-oxazolidinone
97%
別名:
(N-Chloroacetyl)-(4S)-benzyl-2-oxazolidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12ClNO3
CAS番号:
分子量:
253.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +70°, c = 1 in chloroform
mp
75-79 °C (lit.)
SMILES記法
ClCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClNO3/c13-7-11(15)14-10(8-17-12(14)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChI Key
DVPUBLCBQBQPOU-JTQLQIEISA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
534943-500MG:
534943-BULK:
534943-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)