Merck
534706
Sigma-Aldrich
N-Propyl-m-toluidine
97%
別名:
Propyl-m-tolylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NHC3H7
CAS番号:
分子量:
149.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-7-11-10-6-4-5-9(2)8-10/h4-6,8,11H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
IUNVPXVTJRNCEK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
534706-BULK:
534706-500G:4548173167251
534706-25G:4548173167244
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)