Merck
534617
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5,6-ジメチル-4-ヒドロキシピリミジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O
CAS番号:
分子量:
139.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
333-337 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nc(N)nc(O)c1C
InChI
1S/C6H9N3O/c1-3-4(2)8-6(7)9-5(3)10/h1-2H3,(H3,7,8,9,10)
InChI Key
APWRLAZEMYLHKZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
534617-BULK:
534617-1G-A:
534617-BULK-A:
534617-VAR-A:
534617-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)