Merck
534218
Sigma-Aldrich
3-(ブロモメチル)キノキサリン-2(1H)-オン
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrN2O
CAS番号:
分子量:
239.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
BrCC1=Nc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-5-8-9(13)12-7-4-2-1-3-6(7)11-8/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
SOTAKCFOTFCVSS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
534218-BULK:
534218-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)