Merck
534129
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrN2S
CAS番号:
分子量:
255.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
183-187 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI Key
ZBRNKOLWXWMLTA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
534129-25G:
534129-5G:
534129-BULK:
534129-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)