Merck
533807
Sigma-Aldrich
4-エチルアニソール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
136.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
84 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccc(OC)cc1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.9 °F - closed cup
引火点(℃)
79.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)