Merck
533122
Sigma-Aldrich
N-Z-L-Serine benzyl ester
97%
別名:
N-Cbz-L-serine benzyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
329.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +5°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
83-86 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c20-11-16(17(21)23-12-14-7-3-1-4-8-14)19-18(22)24-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,20H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1
InChI Key
MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
533122-1G:
533122-BULK:
533122-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)