Merck
532827
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13BrO2
CAS番号:
分子量:
257.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
42-46 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1cccc(OC2CCCCO2)c1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-3-5-10(8-9)14-11-6-1-2-7-13-11/h3-5,8,11H,1-2,6-7H2
InChI Key
YDIPSMGGPVMCHP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)