Merck
532193
Sigma-Aldrich
3-Iodobenzyloxybenzene
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4OCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
310.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
mp
47-50 °C (lit.)
官能基
iodo
phenyl
SMILES記法
Ic1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
InChI Key
QMKHOPJXDQAHBG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
532193-BULK:
532193-10G:4548173994703
532193-VAR:
532193-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)