Merck
531928
Sigma-Aldrich
2-(2,4-ジクロロ-5-フルオロベンゾイル)-3-シクロプロピルアミノアクリル酸、メチルエステル、異性体混合物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14Cl2FNO2
CAS番号:
分子量:
330.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(=C\NC1CC1)\C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3/b9-6+
InChI Key
YCDBNUJZSAFBIY-RMKNXTFCSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
531928-BULK:
531928-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)