Merck
531626
Sigma-Aldrich
Ethoxytrichlorosilane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OSiCl3
CAS番号:
分子量:
183.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
35 °C/60 mmHg (lit.)
密度
1.263 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl3OSi/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3
InChI Key
SELBPKHVKHQTIB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
531626-BULK:
531626-25ML:
531626-VAR:
試験成績書(COA)