Merck
531529
Sigma-Aldrich
(R)-5-アセトキシ-1-クロロヘキサン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH(CH3)[(CH2)4Cl]
CAS番号:
分子量:
178.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4365 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](CCCCCl)OC(C)=O
InChI
1S/C8H15ClO2/c1-7(11-8(2)10)5-3-4-6-9/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI Key
CCAJQWQPQNZYTE-SSDOTTSWSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.1 °F - closed cup
引火点(℃)
100.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
531529-VAR:
531529-BULK:
531529-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)