Merck
531146
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H23IO5S
CAS番号:
分子量:
598.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
electronic grade
詳細
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
アッセイ
≥99% trace metals basis
不純物
≤2000 ppm (trace metals analysis)
mp
217-222 °C (lit.)
溶解性
γ-butyrolactone: 1%
PGMEA: <1%
ethyl lactate: <1%
λmax
263 nm
SMILES記法
[I+](c1ccccc1)c2ccccc2.COc3c4ccccc4c(OC)c5cc(ccc35)S([O-])(=O)=O
アプリケーション
光カチオン重合開始剤。光酸発生剤
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)