Merck
530646
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2O3S
CAS番号:
分子量:
198.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
116-119 °C (lit.)
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12)
InChI Key
GWXQTTKUYBEZBP-UHFFFAOYSA-N
詳細
1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid (BISA) is a glutamate racemase (GR) inhibitor. It is a promising candidate for developing antibacterial drugs. BISA can be prepared by the oxidation of 1H-benzimidazole-2-thiol using hydrogen peroxide in the presence of potassium hydroxide.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
530646-1G:
530646-5G:
530646-BULK:
530646-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In silico Optimization of a Fragment-Based Hit Yields Biologically Active, High-Efficiency Inhibitors for Glutamate Racemase.
Whalen KL, et al.
ChemMedChem, 8(10), 1681-1689 (2013)
Flooding enzymes: quantifying the contributions of interstitial water and cavity shape to ligand binding using extended linear response free energy calculations.
Whalen KL, et al.
Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 2349-2359 (2013)