Merck
528633
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-2-naphthoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC10H6CO2CH3
CAS番号:
分子量:
216.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
48-51 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-8-10-6-4-3-5-9(10)7-11(12)13(14)16-2/h3-8H,1-2H3
InChI Key
MPLSAOVNAXJHHI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
528633-1G:
528633-BULK:
528633-VAR:
528633-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)