Merck
528463
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycinnamic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccccc1\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-6-4-3-5-9(10)7-8-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b8-7+
InChI Key
UXTDCJJEJZCEBF-BQYQJAHWSA-N
詳細
2-Ethoxycinnamic acid is a cinnamic acid derivative. The aromatic and alkene group in this molecule are coplanar.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
528463-BULK:
528463-1G:
528463-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Methyl (Z)-2-chloro-3-(2-methoxycarbonylphenyl) prop-2-enoate.
Fadgen CJ, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(2), o376-o376 (2010)