Merck
528285
Sigma-Aldrich
Dimethyl 4-methoxyisophthalate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
224.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
93-97 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(OC)c(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-9-5-4-7(10(12)15-2)6-8(9)11(13)16-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
VYLTWLWJTAJDSS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
528285-BULK:
528285-VAR:
528285-5G:
528285-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)