Merck
527580
Sigma-Aldrich
(Z)-1,2-ジフェニル-1,2-エチレンジボロン酸ビス(ピナコール)エステル
96%
別名:
cis-1,2-ビス(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)スチルベン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H34B2O4
CAS番号:
分子量:
432.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
175-178 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(\c2ccccc2)=C(/B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H34B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21(19-15-11-9-12-16-19)22(20-17-13-10-14-18-20)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-18H,1-8H3/b22-21-
InChI Key
YFLBNMYBKXYNJN-DQRAZIAOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
527580-BULK:
527580-5G:
527580-VAR:
527580-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)