Merck
527432
Sigma-Aldrich
tert-桂皮酸ブチル
98%
別名:
trans-tert-桂皮酸ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
204.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
bp
85 °C/0.12 mmHg (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-13(2,3)15-12(14)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3/b10-9+
InChI Key
AGKLVMVJXDFIGC-MDZDMXLPSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
527432-5ML:
527432-VAR:
527432-BULK:
試験成績書(COA)