Merck
526894
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F4C6HCH2OH
CAS番号:
分子量:
180.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
198-202 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1,12H,2H2
InChI Key
HLUZGUMMQYQHKJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.1 °F - closed cup
引火点(℃)
101.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
526894-BULK:
526894-VAR:
526894-5G:
試験成績書(COA)