Merck
525987
Sigma-Aldrich
N,N,5-Trimethylfurfurylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO
CAS番号:
分子量:
139.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)Cc1ccc(C)o1
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.0 °F - closed cup
引火点(℃)
48.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J W Kosh et al.
Pharmaceutical research, 6(8), 709-713 (1989-08-01)
Famotidine and selected H2-antagonists were evaluated with respect to toxicity and selected pharmacological activities. When administered intraperitoneally to mice at a dose equivalent to 10 times their respective H2-antagonist ED50 values, no deaths were observed. Similarly, no alteration in brain