Merck
525723
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(Cl)CH2OH
CAS番号:
分子量:
221.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
92-96 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
hydroxyl
SMILES記法
OCc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrClO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI Key
SCHBQPIVMBDOQF-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol is also referred to as (5-bromo-2-chlorophenyl)methanol (IUPAC name).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
525723-BULK:
525723-5G:
525723-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)